tert-Butyl (1S)-1-(hydroxymethyl)-2-methylpropylcarbamate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR316018-25G OR316018-5G
APOSOR316018-25GEA 93.5 EUR
APOSOR316018-25G APOSOR316018-5G
tert-Butyl (1S)-1-(hydroxymethyl)-2-methylpropylcarbamate
tert-Butyl (1S)-1-(hydroxymethyl)-2-methylpropylcarbamate
Formule: C₁₀H₂₁NO₃
Kookpunt: 208 °C
Dichtheid: 0,995 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 85 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00082635
CAS nummer: 79069-14-0