4,4-Dimethyl-1,3-cyclohexanedione
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR316025-100G OR316025-25G
APOSOR316025-100GEA 450 EUR
APOSOR316025-100G APOSOR316025-25G
4,4-Dimethyl-1,3-cyclohexanedione
4,4-Dimethyl-1,3-cyclohexanedione
Formule: C₈H₁₂O₂
Kookpunt: 130 °C/7mmHg
Smeltpunt: 102…105 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00075224
CAS nummer: 562-46-9