Ethyl-2-oxocyclopentaneacetate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR316028-1G OR316028-25G OR316028-5G
APOSOR316028-1GEA 0 EUR
APOSOR316028-1G APOSOR316028-25G APOSOR316028-5G
Ethyl-2-oxocyclopentaneacetate
Ethyl-2-oxocyclopentaneacetate
Formule: C₉H₁₄O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00044715
CAS nummer: 20826-94-2