(S)-(-)-3-(Benzyloxycarbonyl)oxazolidine-4-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR316041-1G OR316041-5G
APOSOR316041-1GEA 232 EUR
APOSOR316041-1G APOSOR316041-5G
(S)-(-)-3-(Benzyloxycarbonyl)oxazolidine-4-carboxylic acid
(S)-(-)-3-(Benzyloxycarbonyl)oxazolidine-4-carboxylic acid
Formule: C₁₂H₁₃NO₅
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00274193
CAS nummer: 97534-82-2