(R)-2-Amino-2-phenylacetamide 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR316055-100G OR316055-25G OR316055-5G
APOSOR316055-100GEA 132 EUR
APOSOR316055-100G APOSOR316055-25G APOSOR316055-5G
(R)-2-Amino-2-phenylacetamide 98%
(R)-2-Amino-2-phenylacetamide
Formule: C₈H₁₀N₂O
Smeltpunt: 125…129 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06799064
CAS nummer: 6485-67-2
EINECS: 420-370-0