tert-Butyl-3-hydroxy-4-methylenepiperidine-1-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR316061-1G OR316061-250MG
APOSOR316061-1GEA 163 EUR
APOSOR316061-1G APOSOR316061-250MG
tert-Butyl-3-hydroxy-4-methylenepiperidine-1-carboxylate
tert-Butyl-3-hydroxy-4-methylenepiperidine-1-carboxylate
Formule: C₁₁H₁₉NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD15474939
CAS nummer: 159635-22-0