2-Bromodibenzothiophene 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR31664-25G OR31664-5G
APOSOR31664-25GEA 27.8 EUR
APOSOR31664-25G APOSOR31664-5G
2-Bromodibenzothiophene 99%
2-Bromodibenzothiophene
Formule: C₁₂H₇BrS
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00089285
CAS nummer: 22439-61-8