1-Butyl-4-chlorobenzene 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR3170-5G OR3170-1G
APOSOR3170-5GEA 93.5 EUR
APOSOR3170-5G APOSOR3170-1G
1-Butyl-4-chlorobenzene 96%
1-Butyl-4-chlorobenzene
Formule: C₁₀H₁₃Cl
Kookpunt: 225…228 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00051926
CAS nummer: 15499-27-1