7H-Pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR317000-1G OR317000-5G OR317000-25G
APOSOR317000-1GEA 27.8 EUR
APOSOR317000-1G APOSOR317000-5G APOSOR317000-25G
7H-Pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
7H-Pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
Formule: C₆H₅N₃
Smeltpunt: 130…133 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08234403
CAS nummer: 271-70-5