5-Bromo-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR317007-1G OR317007-5G
APOSOR317007-1GEA 31.8 EUR
APOSOR317007-1G APOSOR317007-5G
5-Bromo-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
5-Bromo-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
Formule: C₆H₄BrN₃
Smeltpunt: 199…201 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01877574
CAS nummer: 175791-49-8