4-Chloro-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-5-carbaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR317010-1G OR317010-5G
APOSOR317010-1GEA 104 EUR
APOSOR317010-1G APOSOR317010-5G
4-Chloro-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-5-carbaldehyde
4-Chloro-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-5-carbaldehyde
Formule: C₇H₄ClN₃O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12406099
CAS nummer: 908287-21-8