1-Oxa-6-azaspiro[3.3]heptane oxalate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR317044-1G OR317044-100MG OR317044-250MG
APOSOR317044-1GEA 1020 EUR
APOSOR317044-1G APOSOR317044-100MG APOSOR317044-250MG
1-Oxa-6-azaspiro[3.3]heptane oxalate 98%
1-Oxa-6-azaspiro[3.3]heptane oxalate
Formule: C₇H₁₁NO₅
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD17214340
CAS nummer: 936947-34-1