2-Oxa-5-azaspiro[3.4]octane oxalate 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR317053-250MG OR317053-500MG
APOSOR317053-250MGEA 0 EUR
APOSOR317053-250MG APOSOR317053-500MG
2-Oxa-5-azaspiro[3.4]octane oxalate 96%
2-Oxa-5-azaspiro[3.4]octane oxalate
Formule: C₆H₁₁NO·C₂H₂O₄
Smeltpunt: 85…94 °C
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD18325162
CAS nummer: 1389264-18-9