tert-Butyl-3-oxocyclobutylcarbamate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Carbamic acid, N-(3-oxocyclobutyl)-, 1,1-dimethylethyl ester, 2-Methyl-2-propanyl (3-oxocyclobutyl)carbamate, tert-Butyl 3-oxocyclobutylcarbamate
OR317060-1G OR317060-5G
APOSOR317060-1GEA 22 EUR
APOSOR317060-1G APOSOR317060-5G
tert-Butyl-3-oxocyclobutylcarbamate
tert-Butyl-3-oxocyclobutylcarbamate
Formule: C₉H₁₅NO₃
MW: 185.22 g/mol
Smeltpunt: 120…125 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09751872
CAS nummer: 154748-49-9