3-Aminocyclobutanol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR317063-1G OR317063-250MG OR317063-5G
APOSOR317063-1GEA 380 EUR
APOSOR317063-1G APOSOR317063-250MG APOSOR317063-5G
3-Aminocyclobutanol 97%
3-Aminocyclobutanol
Formule: C₄H₉NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09027510
CAS nummer: 4640-44-2