5-Iodo-m-xylene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR3171-100G OR3171-25G OR3171-500G
APOSOR3171-100GEA 49.7 EUR
APOSOR3171-100G APOSOR3171-25G APOSOR3171-500G
5-Iodo-m-xylene
5-Iodo-m-xylene
Formule: C₈H₉I
Kookpunt: 92…94 °C/3mmHg
Dichtheid: 1,608 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 113 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00060659
CAS nummer: 22445-41-6