3-Amino-5-cyclobutyl-1H-pyrazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR317113-1G OR317113-5G
APOSOR317113-1GEA 80.4 EUR
APOSOR317113-1G APOSOR317113-5G
3-Amino-5-cyclobutyl-1H-pyrazole
3-Amino-5-cyclobutyl-1H-pyrazole
Formule: C₇H₁₁N₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08061045
CAS nummer: 326827-21-8