1-Cyclobutyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR317114-1G OR317114-5G
APOSOR317114-1GEA 60 EUR
APOSOR317114-1G APOSOR317114-5G
1-Cyclobutyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole
1-Cyclobutyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole
Formule: C₁₃H₂₁BN₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16659010
CAS nummer: 1002309-48-9