1-Azetidinecarboxylic acid-3-iodophenylmethyl ester
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR317157-1G OR317157-5G
APOSOR317157-1GEA 106 EUR
APOSOR317157-1G APOSOR317157-5G
1-Azetidinecarboxylic acid-3-iodophenylmethyl ester
1-Azetidinecarboxylic acid-3-iodophenylmethyl ester
Formule: C₁₁H₁₂INO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09026510
CAS nummer: 939759-26-9