tert-Butyl-2,7-diazaspiro[3.5]nonane-7-carboxylate hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: tert-Butyl 2,7-diazaspiro[3.5]nonane-7-carboxylate hydrochloride
OR317165-1G OR317165-5G
APOSOR317165-1GEA 68.7 EUR
APOSOR317165-1G APOSOR317165-5G
tert-Butyl-2,7-diazaspiro[3.5]nonane-7-carboxylate hydrochloride
tert-Butyl-2,7-diazaspiro[3.5]nonane-7-carboxylate hydrochloride
Formule: C₁₂H₂₃ClN₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13185086
CAS nummer: 1023301-84-9