1-Boc-3-methoxycarbonylmethyleneazetidine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR317169-1G OR317169-5G
APOSOR317169-1GEA 0 EUR
APOSOR317169-1G APOSOR317169-5G
1-Boc-3-methoxycarbonylmethyleneazetidine 97%
1-Boc-3-methoxycarbonylmethyleneazetidine
Formule: C₁₁H₁₇NO₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13190429
CAS nummer: 1105662-87-0