N,N-Dimethyl-3-azetidinamine dihydrochloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR317171-1G OR317171-5G OR317171-10G
APOSOR317171-1GEA 96.4 EUR
APOSOR317171-1G APOSOR317171-5G APOSOR317171-10G
N,N-Dimethyl-3-azetidinamine dihydrochloride 97%
N,N-Dimethyl-3-azetidinamine dihydrochloride
Formule: C₅H₁₄Cl₂N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09264378
CAS nummer: 124668-49-1