(S)-1-Boc-2-azetidinemethanol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (S)-1-Boc-2-Azetidinemethanol, (S)-1-Boc-2-azetidinemethanol, (S)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-2-azetidinemethanol
OR317181-1G OR317181-5G
APOSOR317181-1GEA 120 EUR
APOSOR317181-1G APOSOR317181-5G
(S)-1-Boc-2-azetidinemethanol
(S)-1-Boc-2-azetidinemethanol
Formule: C₉H₁₇NO₃
MW: 187.2362 g/mol
Dichtheid: 1.05 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03093620
CAS nummer: 161511-85-9