(R)-1-Boc-2-Azetidinemethanol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: (R)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-2-azetidinemethanol, (R)-1-Boc-2-azetidinemethanol
OR317182-1G OR317182-250MG
APOSOR317182-1GEA 227 EUR
APOSOR317182-1G APOSOR317182-250MG
(R)-1-Boc-2-Azetidinemethanol
(R)-1-Boc-2-Azetidinemethanol
Formule: C₉H₁₇NO₃
MW: 187.2362 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03790937
CAS nummer: 161511-90-6