Methyl-2-azetidinecarboxylate hydrochloride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR317227-1G OR317227-5G
APOSOR317227-1GEA 116 EUR
APOSOR317227-1G APOSOR317227-5G
Methyl-2-azetidinecarboxylate hydrochloride 95%
Methyl-2-azetidinecarboxylate hydrochloride
Formule: C₅H₁₀ClNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01861757
CAS nummer: 162698-26-2