3-[(tert-Butyldimethylsilanyl)oxy]azetidine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR317233-1G OR317233-250MG OR317233-5G
APOSOR317233-1GEA 366 EUR
APOSOR317233-1G APOSOR317233-250MG APOSOR317233-5G
3-[(tert-Butyldimethylsilanyl)oxy]azetidine
3-[(tert-Butyldimethylsilanyl)oxy]azetidine
Formule: C₉H₂₁NOSi
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD20662828
CAS nummer: 875340-81-1