Ethyl-1-boc-3-azetidineacetate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR317235-1G OR317235-5G
APOSOR317235-1GEA 21.7 EUR
APOSOR317235-1G APOSOR317235-5G
Ethyl-1-boc-3-azetidineacetate
Ethyl-1-boc-3-azetidineacetate
Formule: C₁₂H₂₁NO₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11616049
CAS nummer: 158602-35-8