(R)-1-Boc-Azetidine-2-carboxylic acid methyl ester 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR317245-1G OR317245-250MG
APOSOR317245-1GEA 78.9 EUR
APOSOR317245-1G APOSOR317245-250MG
(R)-1-Boc-Azetidine-2-carboxylic acid methyl ester 97%
(R)-1-Boc-Azetidine-2-carboxylic acid methyl ester
Formule: C₁₀H₁₇NO₄
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD11042210
CAS nummer: 1260593-39-2