4-Chloro-7-tosyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR317249-10G OR317249-1G OR317249-5G
APOSOR317249-10GEA 577 EUR
APOSOR317249-10G APOSOR317249-1G APOSOR317249-5G
4-Chloro-7-tosyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
4-Chloro-7-tosyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
Formule: C₁₃H₁₀ClN₃O₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09907939
CAS nummer: 479633-63-1