3-Ethyl-3-oxetanemethanol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR317261-100G OR317261-25G OR317261-500G
APOSOR317261-100GEA 24.9 EUR
APOSOR317261-100G APOSOR317261-25G APOSOR317261-500G
3-Ethyl-3-oxetanemethanol 97%
3-Ethyl-3-oxetanemethanol
Formule: C₆H₁₂O₂
Kookpunt: 96 °C/4mmHg
Dichtheid: 1,019 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 108 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00190143
CAS nummer: 3047-32-3
EINECS: 221-254-0