1,3-Dihydropyrrolo[2,3-b]pyridin-2-one
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR317324-1G
OR317324-5G
APOSOR317324-1GEA
0
EUR
APOSOR317324-1G
APOSOR317324-5G
1,3-Dihydropyrrolo[2,3-b]pyridin-2-one
1,3-Dihydropyrrolo[2,3-b]pyridin-2-one
Formule:
C₇H₆N₂O Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD07367951 CAS nummer: 5654-97-7 |