4-Bromo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-2(3H)-one
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR317325-1G OR317325-5G
APOSOR317325-1GEA 73 EUR
APOSOR317325-1G APOSOR317325-5G
4-Bromo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-2(3H)-one
4-Bromo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-2(3H)-one
Formule: C₇H₅BrN₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12406103
CAS nummer: 1086064-49-4