1-Iodobutane
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR3174-100G OR3174-500G
APOSOR3174-100GEA 73 EUR
APOSOR3174-100G APOSOR3174-500G
1-Iodobutane
1-Iodobutane
Formule: C₄H₉I
Kookpunt: 130…131 °C
Smeltpunt: –103 °C
Dichtheid: 1,617 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 33 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00001098
CAS nummer: 542-69-8
EINECS: 208-824-4
UN: 1993
ADR: 3,III