1-Bromo-5-nitronaphthalene 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR3179-100G OR3179-25G OR3179-5G
APOSOR3179-100GEA 185 EUR
APOSOR3179-100G APOSOR3179-25G APOSOR3179-5G
1-Bromo-5-nitronaphthalene 96%
1-Bromo-5-nitronaphthalene
Formule: C₁₀H₆BrNO₂
Smeltpunt: 116…118 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00156397
CAS nummer: 5328-76-7