4-(4-Chlorophenyl)-1H-pyrazole 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
OR318000-1G
OR318000-10G
OR318000-5G
APOSOR318000-1GEA
210
EUR
APOSOR318000-1G
APOSOR318000-10G
APOSOR318000-5G
4-(4-Chlorophenyl)-1H-pyrazole 95+%
4-(4-Chlorophenyl)-1H-pyrazole
Formule:
C₉H₇ClN₂ Smeltpunt: 184…185 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD03647018 CAS nummer: 111016-47-8 |