5-Methanesulphonyl-1H-indole-2-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR318001-1G OR318001-5G OR318001-10G
APOSOR318001-1GEA 228 EUR
APOSOR318001-1G APOSOR318001-5G APOSOR318001-10G
5-Methanesulphonyl-1H-indole-2-carboxylic acid
5-Methanesulphonyl-1H-indole-2-carboxylic acid
Formule: C₁₀H₉NO₄S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD10688267
CAS nummer: 367501-41-5