4-[(Methylamino)carbonyl]benzoic acid 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-(Methylcarbamoyl)benzoic acid
OR318005-1G OR318005-10G OR318005-5G
APOSOR318005-1GEA 385 EUR
APOSOR318005-1G APOSOR318005-10G APOSOR318005-5G
4-[(Methylamino)carbonyl]benzoic acid 95+%
4-[(Methylamino)carbonyl]benzoic acid
Formule: C₉H₉NO₃
Smeltpunt: 270…272 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD10688269
CAS nummer: 23754-45-2