tert-Butyl-3-aminopropyl(ethyl)carbamate 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: tert-Butyl 3-aminopropyl(ethyl)carbamate
OR318006-1G OR318006-5G
APOSOR318006-1GEA 250 EUR
APOSOR318006-1G APOSOR318006-5G
tert-Butyl-3-aminopropyl(ethyl)carbamate 95+%
tert-Butyl-3-aminopropyl(ethyl)carbamate
Formule: C₁₀H₂₂N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11052322
CAS nummer: 273409-54-4