4-Chloro-6,7-dihydro-2-(methylthio)-7-phenyl-(5H)-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR318009-1G OR318009-10G OR318009-5G
APOSOR318009-1GEA 470 EUR
APOSOR318009-1G APOSOR318009-10G APOSOR318009-5G
4-Chloro-6,7-dihydro-2-(methylthio)-7-phenyl-(5H)-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine 95+%
4-Chloro-6,7-dihydro-2-(methylthio)-7-phenyl-(5H)-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
Formule: C₁₃H₁₂ClN₃S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00202984
CAS nummer: 388572-68-7