Ethyl-5-propyl-1H-pyrazole-3-carboxylate 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Ethyl 5-Propylpyrazole-3-carboxylate
OR318012-25G OR318012-5G
APOSOR318012-25GEA 429 EUR
APOSOR318012-25G APOSOR318012-5G
Ethyl-5-propyl-1H-pyrazole-3-carboxylate 95+%
Ethyl-5-propyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Formule: C₉H₁₄N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08700607
CAS nummer: 92945-27-2