Thiophene-2,5-dicarboxylic acid mono-tert-butylester 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR318016-1G OR318016-10G OR318016-5G
APOSOR318016-1GEA 582 EUR
APOSOR318016-1G APOSOR318016-10G APOSOR318016-5G
Thiophene-2,5-dicarboxylic acid mono-tert-butylester 95+%
Thiophene-2,5-dicarboxylic acid mono-tert-butylester
Formule: C₁₀H₁₂O₄S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD10688273
CAS nummer: 503469-83-8