3-(5-Imidazolyl)pyridine 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR318018-1G OR318018-5G OR318018-10G
APOSOR318018-1GEA 582 EUR
APOSOR318018-1G APOSOR318018-5G APOSOR318018-10G
3-(5-Imidazolyl)pyridine 95+%
3-(5-Imidazolyl)pyridine
Formule: C₈H₇N₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD10565593
CAS nummer: 51746-85-1