1-Ethyl-3-methyl-4-nitro-1H-pyrazole-5-carboxylic acid 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR318019-1G OR318019-10G OR318019-5G
APOSOR318019-1GEA 201 EUR
APOSOR318019-1G APOSOR318019-10G APOSOR318019-5G
1-Ethyl-3-methyl-4-nitro-1H-pyrazole-5-carboxylic acid 95+%
1-Ethyl-3-methyl-4-nitro-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Formule: C₇H₉N₃O₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00207991
CAS nummer: 26308-39-4