tert-Butyl-6-hydroxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-2-carboxylate 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR318022-1G OR318022-10G OR318022-5G
APOSOR318022-1GEA 111 EUR
APOSOR318022-1G APOSOR318022-10G APOSOR318022-5G
tert-Butyl-6-hydroxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-2-carboxylate 95+%
tert-Butyl-6-hydroxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-2-carboxylate
Formule: C₁₄H₁₉NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08275034
CAS nummer: 158984-83-9