3,5-Bis(methylsulphonyl)benzylamine hydrochloride 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR318026-1G
OR318026-10G
OR318026-5G
APOSOR318026-1GEA
321
EUR
APOSOR318026-1G
APOSOR318026-10G
APOSOR318026-5G
3,5-Bis(methylsulphonyl)benzylamine hydrochloride 95+%
3,5-Bis(methylsulphonyl)benzylamine hydrochloride
Formule:
C₉H₁₄ClNO₄S₂ MW: 299.8 g/mol Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD10688274 CAS nummer: 1171787-85-1 |