3-(3,5-Bis-methanesulphonylphenyl)propionic acid 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR318027-1G OR318027-5G
APOSOR318027-1GEA 321 EUR
APOSOR318027-1G APOSOR318027-5G
3-(3,5-Bis-methanesulphonylphenyl)propionic acid 95+%
3-(3,5-Bis-methanesulphonylphenyl)propionic acid
Formule: C₁₁H₁₄O₆S₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD10688275
CAS nummer: 1040682-15-2