2-Amino-3,7-dihydropyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-one 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR318028-1G OR318028-25G OR318028-5G
APOSOR318028-1GEA 52.6 EUR
APOSOR318028-1G APOSOR318028-25G APOSOR318028-5G
2-Amino-3,7-dihydropyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-one 95+%
2-Amino-3,7-dihydropyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-one
Formule: C₆H₆N₄O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09033259
CAS nummer: 7355-55-7