tert-Butyl-5-hydroxy-3,4-dihydroisoquinoline-2(1H)-carboxylate 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR318035-1G OR318035-5G
APOSOR318035-1GEA 113 EUR
APOSOR318035-1G APOSOR318035-5G
tert-Butyl-5-hydroxy-3,4-dihydroisoquinoline-2(1H)-carboxylate 95+%
tert-Butyl-5-hydroxy-3,4-dihydroisoquinoline-2(1H)-carboxylate
Formule: C₁₄H₁₉NO₃
Smeltpunt: 159…161 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08275037
CAS nummer: 216064-48-1