Imidazo[2,1-b]benzothiazole-2-carboxylic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR318037-1G OR318037-10G OR318037-5G
APOSOR318037-1GEA 197 EUR
APOSOR318037-1G APOSOR318037-10G APOSOR318037-5G
Imidazo[2,1-b]benzothiazole-2-carboxylic acid 95%
Imidazo[2,1-b]benzothiazole-2-carboxylic acid
Formule: C₁₀H₆N₂O₂S
Smeltpunt: 256…259 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00203011
CAS nummer: 64951-09-3