4-Chloro-2-(pyridin-2-yl)-6-(pyridin-3-yl)pyrimidine 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR318039-1G OR318039-5G OR318039-10G
APOSOR318039-1GEA 535 EUR
APOSOR318039-1G APOSOR318039-5G APOSOR318039-10G
4-Chloro-2-(pyridin-2-yl)-6-(pyridin-3-yl)pyrimidine 95+%
4-Chloro-2-(pyridin-2-yl)-6-(pyridin-3-yl)pyrimidine
Formule: C₁₄H₉ClN₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD10688276
CAS nummer: 1001915-28-1